Zirkonium ≥99,2% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Teller 100x100 mm (3.9x3.9 in), Dicke 6.4 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Zirconium, Zirkon
44261.KF 44261.KJ
44261.KFEA 264 EUR
44261.KF 44261.KJ
Zirkonium ≥99,2% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Teller 100x100 mm (3.9x3.9 in), Dicke 6.4 mm (0.25 in)
Zirkonium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈416g/100x100mm, Temper: annealed Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
Molecular Weight: 91,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9