Zirkonium ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.20 mm (0.008 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44752.GI 44752.GR 44752.IB
44752.GIEA 85.8 EUR
44752.GI 44752.GR 44752.IB
Zirkonium ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.20 mm (0.008 in)
Zirkonium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈20.3g/100x125mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9