Niob ≥99,97% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Folie (max. 0,06% Ta), Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00238.FF 00238.FQ
00238.FFEA 113 EUR
00238.FF 00238.FQ
Niob ≥99,97% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Folie (max. 0,06% Ta), Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Niobium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈1.34g/25x25mm Appearance: Grey or silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Molecular Weight: 92.91 g/mol
Siedepunkt: 3700
Schmelzpunkt: 2468
Dichte: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5