Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10259.FY 10259.GK 10259.HQ
10259.FYEA 58.2 EUR
10259.FY 10259.GK 10259.HQ
Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈10.71g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Siedepunkt: 3700 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2468 °C
Dichte: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5