Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Scientific
10261.CR 10261.CS 10261.CT
10261.CREA 57.4 EUR
10261.CR 10261.CS 10261.CT
Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈5.44g/5x10cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Molecular Weight: 92,91 g/mol
Siedepunkt: 3700 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2468 °C
Dichte: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5