Niob ≥99,99% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10265.BU 10265.BY 10265.CC
10265.BUEA 51.1 EUR
10265.BU 10265.BY 10265.CC
Niob ≥99,99% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Niobium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.42g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Molecular Weight: 92.91 g/mol
Siedepunkt: 3700
Schmelzpunkt: 2468
Dichte: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5