Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Stäbe, geglüht, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10273.BQ 10273.BU 10273.BY
10273.BQEA 78 EUR
10273.BQ 10273.BU 10273.BY
Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Stäbe, geglüht, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈2.7g/cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Siedepunkt: 3700 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2468 °C
Dichte: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5