Niob ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Scientific
42847.14 42847.22
42847.14EA 90.5 EUR
42847.14 42847.22
Niob ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Niobium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈1.7g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Molecular Weight: 92,91 g/mol
Siedepunkt: 3700 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2468 °C
Dichte: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5