Niob hart ≥99,8% (Metall-Basis), Stäbe, hart, Ø 19 mm (0.75 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43080.BS
43080.BP
43080.BSEA
371
EUR
43080.BS
43080.BP
Niob hart ≥99,8% (Metall-Basis), Stäbe, hart, Ø 19 mm (0.75 in)
Niobium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈24.3g/cm, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formel:
Nb Molecular Weight: 92.91 g/mol Siedepunkt: 3700 Schmelzpunkt: 2468 Dichte: 8.57 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011126 CAS-Nummer: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |