Niob ≥99,8% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Pulver -60 mesh (max. 1% Ta)
Lieferant: Thermo Scientific
10276.14
10276.22
10276.36
10276.14EA
60.4
EUR
10276.14
10276.22
10276.36
Niob ≥99,8% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Pulver -60 mesh (max. 1% Ta)
Niobium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formel:
Nb Molecular Weight: 92,91 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011126 CAS-Nummer: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 UN: 3089 ADR: 4.1,II |