Tantal hart ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00331.GE 00331.GU
00331.GEEA 174 EUR
00331.GE 00331.GU
Tantal hart ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈15.8g/75x100mm, Temper: as rolled Appearance: Grey-black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Molecular Weight: 180.95 g/mol
Siedepunkt: 5427
Schmelzpunkt: 2996
Dichte: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223