Tantal ≥99,997% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00335.FF 00335.FQ
00335.FFEA 108 EUR
00335.FF 00335.FQ
Tantal ≥99,997% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Tantalum
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.26g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Molecular Weight: 180.95 g/mol
Siedepunkt: 5427
Schmelzpunkt: 2996
Dichte: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223