Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.7 mm (0.03 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00911.FG 00911.FY
00911.FGEA 142 EUR
00911.FG 00911.FY
Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.7 mm (0.03 in)
Tantalum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈14.5g/25x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Molecular Weight: 180.95 g/mol
Siedepunkt: 5427
Schmelzpunkt: 2996
Dichte: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223