Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10346.BQ 10346.BU
10346.BQEA 199 EUR
10346.BQ 10346.BU
Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈5.34g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Molecular Weight: 180.95 g/mol
Siedepunkt: 5427
Schmelzpunkt: 2996
Dichte: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223