Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10348.G6
10348.H2
10348.G6EA
106
EUR
10348.G6
10348.H2
Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Tantalum
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈0.81g/m, Temper: soft,
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formel:
Ta Molecular Weight: 180.95 g/mol Siedepunkt: 5427 Schmelzpunkt: 2996 Dichte: 16.69 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011252 CAS-Nummer: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |