Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10357.FF
10357.FI
10357.GH
10357.FFEA
193
EUR
10357.FF
10357.FI
10357.GH
Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Tantalum
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈20.8g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formel:
Ta Siedepunkt: 5427 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2996 °C Dichte: 16,69 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011252 CAS-Nummer: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |