Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40674.G1 40674.G5 40674.G6
40674.G1EA 118 EUR
40674.G1 40674.G5 40674.G6
Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Tantalum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.033g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Molecular Weight: 180.95 g/mol
Siedepunkt: 5427
Schmelzpunkt: 2996
Dichte: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223