Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.0025 mm (0.0001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40716.FF 40716.FI 40716.GH
40716.FFEA 346 EUR
40716.FF 40716.FI 40716.GH
Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.0025 mm (0.0001 in)
Tantalum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.026g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Siedepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2996 °C
Dichte: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223