Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42933.BY 42933.CC 42933.RQ
42933.BYEA 275 EUR
42933.BY 42933.CC 42933.RQ
Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈29.3g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Molecular Weight: 180.95 g/mol
Siedepunkt: 5427
Schmelzpunkt: 2996
Dichte: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223