Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.7 mm (0.03 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43013.G2
43013.G6
43013.G2EA
148
EUR
43013.G2
43013.G6
Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.7 mm (0.03 in)
Tantalum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈6.4g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formel:
Ta Siedepunkt: 5427 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2996 °C Dichte: 16,69 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011252 CAS-Nummer: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |