Tantal (50 ppm Nb) ≥99,98% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10344.14 10344.22 10344.88
10344.14EA 159 EUR
10344.14 10344.22 10344.88
Tantal (50 ppm Nb) ≥99,98% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® -100 mesh
Tantalum
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-25-7 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Molecular Weight: 180.95 g/mol
Siedepunkt: 5427
Schmelzpunkt: 2996
Dichte: 16.6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,09223