Tantal (50 ppm Nb) ≥99,97% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10345.14 10345.22 10345.36 10345.88
10345.14EA 175 EUR
10345.14 10345.22 10345.36 10345.88
Tantal (50 ppm Nb) ≥99,97% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® -325 mesh
Tantalum
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-25-7 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Dichte: 16,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
UN: 3089
ADR: 4.1,II