Vanadium ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Scientific
11097.FF 11097.FI 11097.GA
11097.FFEA 109 EUR
11097.FF 11097.FI 11097.GA
Vanadium ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Vanadium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈3.8g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formel: V
Molecular Weight: 50,94 g/mol
Siedepunkt: 3477 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1896 °C
Dichte: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011453
CAS-Nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053