Vanadium ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12234.03 12234.09 12234.18 12234.30
12234.03EA 51.7 EUR
12234.03 12234.09 12234.18 12234.30
Vanadium ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Vanadium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: Powder Density: 6.11 Appearance: Pale gray Odour: Odourless Boiling Point: 3000° UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011453
Formel: V
Siedepunkt: 3000 °C
Schmelzpunkt: 1900 °C
Dichte: 6,11
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011453
CAS-Nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II