Vanadium ≥99,7% (Metall-Basis), Granulat 1-3 mm (0.04-0.12 in) für die Vakuumbeschichtung
Lieferant: Thermo Scientific
39693.09 39693.18 39693.30
39693.09EA 90.1 EUR
39693.09 39693.18 39693.30
Vanadium ≥99,7% (Metall-Basis), Granulat 1-3 mm (0.04-0.12 in) für die Vakuumbeschichtung
Vanadium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: For vacuum deposition Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formel: V
Molecular Weight: 50,94 g/mol
Siedepunkt: 3477 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1896 °C
Dichte: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011453
CAS-Nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053