Vanadium ≥99,7% (Metall-Basis), Stücke
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42775.09
42775.18
42775.30
42775.09EA
80.7
EUR
42775.09
42775.18
42775.30
Vanadium ≥99,7% (Metall-Basis), Stücke
Vanadium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-62-2
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formel:
V Siedepunkt: 3477 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1896 °C Dichte: 6,015 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011453 CAS-Nummer: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Merck Index: 12,10053 |