Vanadium ≥99,8% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
42829.06
42829.14
42829.06EA
104
EUR
42829.06
42829.14
Vanadium ≥99,8% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Vanadium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈0.31g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formel:
V Molecular Weight: 50,94 g/mol Siedepunkt: 3477 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1896 °C Dichte: 6,015 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011453 CAS-Nummer: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Merck Index: 12,10053 |