Vanadium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44105.G1 44105.G5
44105.G1EA 89.1 EUR
44105.G1 44105.G5
Vanadium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Vanadium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈0.3g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formel: V
Siedepunkt: 3477 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1896 °C
Dichte: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011453
CAS-Nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053