Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10036.G9 10036.H4
10036.G9EA 64.3 EUR
10036.G9 10036.H4
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Molybdenum
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.50g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Molecular Weight: 95.94 g/mol
Siedepunkt: 3617
Schmelzpunkt: 2622
Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317