Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Scientific
10046.FI 10046.GH 10046.GW
10046.FIEA 70.8 EUR
10046.FI 10046.GH 10046.GW
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Molybdenum
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈25.6g/50x50mm MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Molecular Weight: 95,94 g/mol
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317