Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Teller, Dicke 2.5 mm (0.098 in)
Lieferant: Thermo Scientific
10047.FI 10047.GH 10047.HP
10047.FIEA 132 EUR
10047.FI 10047.GH 10047.HP
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Teller, Dicke 2.5 mm (0.098 in)
Molybdenum
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈64g/50x50mm MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Molecular Weight: 95,94 g/mol
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317