Molybdän ≥99,5% (Metall-Basis), sphärische Pulver -170 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
41919.18 41919.A1
41919.18EA 38.4 EUR
41919.18 41919.A1
Molybdän ≥99,5% (Metall-Basis), sphärische Pulver -170 mesh
Molybdenum
Purity: 99.5% CAS No.: 7439-98-7 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Molecular Weight: 95.94 g/mol
Siedepunkt: 3617
Schmelzpunkt: 2622
Dichte: 10.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06317