Molybdän ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Lieferant: Thermo Scientific
45054.G9 45054.G6 45054.G5
45054.G9EA 578 EUR
45054.G9 45054.G6 45054.G5
Molybdän ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Molybdenum
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈10.5g/m MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Molecular Weight: 95,94 g/mol
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317