Iodmonochlorid solution_SC 0.1 M ICl acc. Wijs Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Iodochloride
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
35071-2.5LEA 205.39 EUR
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
Iodmonochlorid solution_SC 0.1 M ICl acc. Wijs Volumetric, Fluka™
Iodmonochlorid
Iodine according to Wijs for the iodine value determination
Formel: ClI
Molecular Weight: 162.36 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 26
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011354
CAS-Nummer: 7790-99-0
UN: 2789
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05039
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.99 - 1.01