Wolfram, Drahtgeflecht 30 mesh, Ø 0.1018 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40923.FL 40923.GT 40923.HB
40923.FLEA 184 EUR
40923.FL 40923.GT 40923.HB
Wolfram, Drahtgeflecht 30 mesh, Ø 0.1018 mm (0.004 in)
Tungsten
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945