Fmoc-Met(O)-OH ≥98% (durch HPLC), Novabiochem®
Lieferant: NOVABIOCHEM
Synonyme: N-Fmoc-L-methionine sulphoxide
8.52054.0001 8.52054.0005 8.52054.0050 8.52054.0100
04-12-1112-1EA 42.6 EUR
04-12-1112-1 04-12-1112-5 NOVA8.52054.0050 NOVA8.52054.0100
Fmoc-Met(O)-OH ≥98% (durch HPLC), Novabiochem®
Fmoc-Met(O)-OH
Formel: C₂₀H₂₁NO₅S
Molecular Weight: 387.45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077064
CAS-Nummer: 76265-70-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) Passes Test
Enantiomeric Purity ≥99.0% (a/a)
Purity (TLC(011C)) ≥98%
Purity (TLC(0811)) ≥98%
Assay (HPLC, area%) ≥98.0% (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF) Clearly Soluble
Assay (Acidimetric) ≥95.0%
Water (K. F.) ≤1.00%