Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Lieferant: Thermo Scientific
42807.H2EA 194 EUR
42807.H2 42807.H7
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Tungsten
Formel: W
Molecular Weight: 183,84 g/mol
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945