Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43995.G5 43995.H1
43995.G5EA 69.4 EUR
43995.G5 43995.H1
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈2.13g/m MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945