Wolfram ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS 12 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
10401.09
10401.22
10401.36
10401.A3
10401.09EA
39.1
EUR
10401.09
10401.22
10401.36
10401.A3
Wolfram ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS 12 µm
Tungsten
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: Powder
Appearance: Grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011461
Formel:
W Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011461 CAS-Nummer: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III |