Mangan ≥99,95% (Metall-Basis), unregelmäßige Stücke
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
36221.14 36221.22
36221.14EA 122 EUR
36221.14 36221.22
Mangan ≥99,95% (Metall-Basis), unregelmäßige Stücke
Manganese
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-96-5 Physical Form: Pieces Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011111
For vacuum deposition
Formel: Mn
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011111
CAS-Nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1