Mangan 99+%, Pulver -40 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
317442500
317440010
ACRO317442500EA
62.5
EUR
ACRO317442500
ACRO317440010
Mangan 99+%, Pulver -40 mesh
Manganese
Formel:
Mn Siedepunkt: 1900 °C Schmelzpunkt: 1260 °C Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011111 CAS-Nummer: 7439-96-5 EINECS: 231-105-1 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,05762 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey-brown to brown-black Powder |
Assay | ≥99.0 % (Mn) |