Mangan ≥99,6% (Metall-Basis), Pulver -140+325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
41343.14 41343.22 41343.36
41343.14EA 40.4 EUR
41343.14 41343.22 41343.36
Mangan ≥99,6% (Metall-Basis), Pulver -140+325 mesh
Manganese
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formel: Mn
Siedepunkt: 2097 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1260 °C
Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011111
CAS-Nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762