Mangan, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
463728-100G 463728-25G
SIAL463728-100GEA 373 EUR
SIAL463728-100G SIAL463728-25G
Mangan, Pulver, Sigma-Aldrich®
Manganese
Formel: Mn
Siedepunkt: 2097 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1260 °C
Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011111
CAS-Nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762