Kobalt ≥99,9% (Metall-Basis), Stücke
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10454.22 10454.36 10454.A3
10454.22EA 93.9 EUR
10454.22 10454.36 10454.A3
Kobalt ≥99,9% (Metall-Basis), Stücke
Cobalt
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-48-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Siedepunkt: 2870 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1495 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488