Kobalt ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver 1.6 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
10455.09
10455.22
10455.36
10455.09EA
84.9
EUR
10455.09
10455.22
10455.36
Kobalt ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver 1.6 µm
Cobalt
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Formel:
Co Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010935 CAS-Nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1,II |