Kobalt ≥99,998% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® -22 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10610.06 10610.14 10610.A1
10610.06EA 109 EUR
10610.06 10610.14 10610.99
Kobalt ≥99,998% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® -22 mesh
Cobalt
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Molecular Weight: 58.93 g/mol
Siedepunkt: 2870
Schmelzpunkt: 1495
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,02488