Kobalt ≥99,995% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
10867.HF
10867.DJ
10867.HFEA
356
EUR
10867.HF
10867.DJ
Kobalt ≥99,995% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Cobalt
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈10.1g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formel:
Co Molecular Weight: 58.93 g/mol Siedepunkt: 2870 Schmelzpunkt: 1495 Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010935 CAS-Nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |