Kobalt 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10949.G1 10949.G5
10949.G1EA 78.4 EUR
10949.G1 10949.G5
Kobalt 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.07g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Molecular Weight: 58.93 g/mol
Siedepunkt: 2870
Schmelzpunkt: 1495
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488