Kobalt ≥99,995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11455.FI 11455.GH 11455.FF
11455.FIEA 336 EUR
11455.FI 11455.GH 11455.FF
Kobalt ≥99,995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: 0.56g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Molecular Weight: 58.93 g/mol
Siedepunkt: 2870
Schmelzpunkt: 1495
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488