Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
40182.FI 40182.GH
40182.FIEA 219 EUR
40182.FI 40182.GH
Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Cobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Molecular Weight: 58.93 g/mol
Siedepunkt: 2870
Schmelzpunkt: 1495
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488